Kluczowe dokumenty
345253
S-Benzyl-L-cysteinol
97%
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-(benzylthio)-1-propanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2SCH2CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
mp
42-46 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
Klucz InChI
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?