Merck
344265
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
64-66 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
Klucz InChI
PGKPNNMOFHNZJX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-chloro-4-fluorobenzonitryl może być stosowany do otrzymywania 2-chloro-3,4-diaminobenzonitrylu.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard L Mackman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(15), 2019-2022 (2002-07-13)
The development of potent and selective urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitors based on the lead molecule 2-(2-hydroxy-3-ethoxyphenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamidine (3a) is described.