Merck
344184
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
97%
Synonim(y):
Kwas 6-metylo-2,3-pirydynokarboksylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(9-4)8(12)13/h2-3H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
PHQBKLKZIXCRIX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)