Merck
344036
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(propyl)silane
98%
Synonim(y):
Propyltrimethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.27
Beilstein:
2070458
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
ciśnienie pary
0.15 psi ( 20 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
tw
142 °C (lit.)
gęstość
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)