Merck
341592
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
79-81 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C11H20O4Si/c1-11(2,3)16(4,5)15-8-6-9(12)14-10(13)7-8/h8H,6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
RXAJGRHLLRGVSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride was employed as starting material for the preparation of labeling reagents.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zbigniew Skrzypczynski et al.
Bioconjugate chemistry, 15(3), 583-593 (2004-05-20)
We present a flexible and cost-efficient synthetic strategy for the preparation of a new family of phosphoramidite and solid-support reagents that can introduce a broad range of modifications into DNA probes. The key intermediate material 3 is synthesized using the