Merck
340979
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid
99%
Synonim(y):
o-Carvacrotinic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H2[CH(CH3)2](CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
143-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)10(12)9(8)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
ZHLQYPNVDAMSFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid is a multiple-substituted derivative of benzoic acid. Crystal structure of 2-hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid has been investigated.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard Betz et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 5), o1063-o1063 (2011-07-15)
The title compound, C(11)H(14)O(3), is a multiple-substituted derivative of benzoic acid. Intra-cyclic C-C-C angles span a range of 117.16 (19)-122.32 (19)°. Apart from intra-molecular hydrogen bonds between hydroxyl and carboxyl groups, inter-molecular hydrogen bonds are present in the crystal structure, the latter