Key Documents
338648
4′-Hexyl-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 98%
Synonim(y):
4′-n -Hexyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4′-Hexyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyl[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-Cyano-4′-n -hexylbiphenyl, 4-Cyano-4′-hexyl-1,1′-biphenyl, 4-Cyano-4′-hexylbiphenyl, 4-Hexyl-4′-cyanobiphenyl, 4-Hexyl-4′-cyanodiphenyl, p -Hexyl-p ′-cyanobiphenyl
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid crystal (nematic)
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C19H21N/c1-2-3-4-5-6-16-7-11-18(12-8-16)19-13-9-17(15-20)10-14-19/h7-14H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Used in thermoresponsive meso/nanostructured PS-b-PEO block copolymer-dispersed liquid crystal.
- 4′-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4′-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile and their composite liquid crystals were studied for dielectric properties.
- thermo- and electro optical devices (e.g. optical shutters, smart windows, optical sensors,memories and flexible display devices),
- n phase array optics (e.g. as switchable birefringent phase shifters).
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3