Merck
337633
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H4ClF6N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
46-48 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H4ClF6N/c12-7-4-8(11(16,17)18)19-9-5(7)2-1-3-6(9)10(13,14)15/h1-4H
Klucz InChI
ZSQOESPYYNJBCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-chloro-2,8-bis(trifluorometylo)chinolon jest związkiem pośrednim powstającym podczas syntezy pochodnych chinoliny.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sumesh Eswaran et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(8), 3374-3383 (2010-06-12)
Four new series of quinoline derivatives were synthesized starting from 2-trifluoromethyl aniline through multi-step reactions. In the reaction sequence, substituted aniline was cyclized to 4-hydroxy quinoline 1, which was then transformed to 4-chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 2. The key scaffold 4-hydrazinyl-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 3, obtained