Merck
334782
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
N-Methylhomoveratrylamine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NHCH3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
kontrola substancji
USDEA Schedule I
mp
140-142 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
BGEONUMCBIQUTQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)