Przejdź do
160407
Dibenzyl malonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(CO2CH2C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-099-2
Beilstein/REAXYS Number:
1998264
MDL number:
Form:
liquid
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
188 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
O=C(CC(=O)OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c18-16(20-12-14-7-3-1-4-8-14)11-17(19)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
InChI key
RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Direct asymmetric reaction of dibenzyl malonate with N-tert-butoxycarbonyl aldimines in the presence of Yb(OTf)3 and iPr-pybox (pybox = pyridine bisoxazoline) complexes has been investigated.
Application
Dibenzyl malonate was used in the preparation of tetraethyl 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylene bisphosphonate. It was also used in the preparation of benzyl umbelliferone-3-carboxylate via Knoevenagel condensation with 2,4-dihydroxybezaldehyde.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)