Merck
332666
Sigma-Aldrich
Copper(II) methoxide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
solid
przydatność reakcji
core: copper
mp
206 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Klucz InChI
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3