Merck
330264
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzyl chloride
99%
Synonim(y):
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
bp
115-118 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
COc1cc(CCl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
CCAWDIFJOBKBSE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 3,5-dimetoksybenzylu został użyty do przygotowania 7-(3,5-dimetoksyfenyloacetoksy)oktanianu benzylu, prekursora kurwulariny. Użyto go również do przygotowania fosfonianu dietylu (3,5-dimetoksybenzylu) w reakcji Wittiga-Hornera.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Guoliang Chen et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 53(12), 1587-1590 (2005-12-06)
Seventeen novel resveratrol derivatives were synthesized. Their anti-inflammatory activities were tested on xylene-induced mouse ear edema. The pharmacological results showed that some compounds have potent anti-inflammatory activities.
Synthesis of (?)-dimethyl curvularin based on the palladium-catalyzed carbonylation of 3, 5-dimethoxybenzyl chloride using a butadiene telomer as a building block.
Takahashi T, et al.
Tetrahedron Letters, 21(40), 3885-3888 (1980)