Merck
329487
Sigma-Aldrich
(−)-8-Phenylmenthol
98%
Synonim(y):
(−)-Phenmenthol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.36
Beilstein:
3651167
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
Klucz InChI
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)