Merck
329045
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
98%
Wybierz wielkość
5 G
80,50 zł
25 G
372,00 zł
80,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
80,50 zł
25 G
372,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
mp
123-126 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-fluoro-3-nitrobenzoesowy został użyty:
  • jako odczynnik wyjściowy do otrzymywania nowych benzimidazoli o aktywności przeciwgrzybiczej[1]
  • w otrzymywaniu serii nowych inhibitorów acetylocholinoesterazy (AChE) i butyrylocholinoesterazy (BChE) zawierających rdzeń benzimidazolowy[2]
  • w otrzymywaniu bis(heterocyklicznych) prekursorów szkieletowych dla reakcji Picteta-Spenglera[3]
  • w syntezie w fazie stałej tripodstawionych [1,3,5]triazyno[1,2-a]benzimidazolo-2,4(3H,10H)-dionów[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yeong Keng Yoon et al.
European journal of medicinal chemistry, 93, 614-624 (2014-07-06)
A total of 51 novel benzimidazoles were synthesized by a 4-step reaction starting from basic compound 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid under relatively mild reaction conditions. The structure of the novel benzimidazoles was confirmed by mass spectra as well as (1)H NMR spectroscopic
Yeong Keng Yoon et al.
Bioorganic chemistry, 49, 33-39 (2013-07-28)
Two series of novel acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) inhibitors containing benzimidazole core structure were synthesized by a four-step reaction pathway starting from 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid as the basic compound. The structure of the novel benzimidazoles was characterized and confirmed by
J C Wijkmans et al.
Molecular diversity, 3(2), 117-120 (1997-01-01)
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid attached to a solid support was shown to react under mild conditions with a wide range of functionalized phenols to yield, after cleavage, the corresponding biaryl ethers in excellent purity. In a similar fashion, biaryl thioethers could be
Gérard Klein et al.
Journal of combinatorial chemistry, 4(4), 345-351 (2002-07-09)
An efficient method for the solid-phase synthesis of trisubstituted [1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazole-2,4(3H,10H)-diones from resin-bound amino acids is described. N-acylation of the primary amine of a resin-bound amino acid with 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, followed by displacement of the fluoro group and reduction of the
Chih-Hau Chen et al.
Chemistry, an Asian journal, 6(6), 1557-1565 (2011-04-08)
A novel strategy for an unconventional Pictet-Spengler reaction has been developed for the regioselective cyclization of the imidazole ring system at the C2 position. The developed strategy was utilized to develop a diversity-oriented parallel synthesis for bis(heterocyclic) skeletal novel analogs