Merck
326186
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone cyanohydrin
98%
Synonim(y):
1-Hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H10CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
tw
132 °C/19 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C7H11NO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-5H2
Klucz InChI
ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclohexanone cyanohydrin is an aromatic cyanohydrin.
Zastosowanie
Cyclohexanone cyanohydrin was employed as substrate during high-throughput screening assay for hydroxynitrile lyase activity. It was used in preparation of 1-aminomethyl cyclohexanol via catalytic hydrogenation reaction.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer Andexer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (40)(40), 4201-4203 (2006-10-13)
A high-throughput screening assay for hydroxynitrile lyase activity accepting a wide range of HNL-substrates is presented, which is useful either for enzyme fingerprinting or screening of huge variant libraries generated in metagenome or directed evolution approaches.
The Reduction of Cyclohexanone Cyanohydrin by Lithium Aluminum Hydride.
Nace HR and Smith BB.
Journal of the American Chemical Society, 74(7), 1861-1862 (1952)