Merck
32596
Sigma-Aldrich
Diallyl pyrocarbonate
≥95.0% (T)
Synonim(y):
(Alloc)2O, Diallyl dicarbonate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2=CHCH2OCO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
Beilstein:
4390381
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (T)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
n20/D 1.434
tw
60 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)OC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H10O5/c1-3-5-11-7(9)13-8(10)12-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
XVSSGIXTKVRGAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diallyl pyrocarbonate or (Alloc)2O is used as a reagent for the introduction of allyloxycarbonyl (Alloc or Aloc) protecting group to primary and secondary amines. In peptide synthesis, it is also used to protect amino acid functional groups due to its stability to the acidic and basic conditions. Various amino functional groups such as amino sugars and nucleosides are also protected by using diallyldicarbonate reagent.
Inne uwagi
Reagent for the convenient introduction of the N-allyloxycarbonyl (N-Alloc) amino protection ; Allyl carbamate protections can be readily cleaved by palladium(0) reagents.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G. Sennyey et al.
Tetrahedron Letters, 28, 5809-5809 (1987)
H. Kunz et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 426-426 (1984)
Diallyl dicarbonate. A convenient reagent for the synthesis of allyl carbamates.
Barcelo G, et al.
Tetrahedron Letters, 28(47), 5809-5810 (1987)
O. Dangles et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4984-4984 (1987)
N-[(Allyloxycarbonyl) oxy] maleimide-styrene Copolymer
N Carmen, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-2 (2001)