Merck
324167
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyrimidine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
142-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cnc2ncnn2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-6-5-7-4-8-9(5)3-1/h1-4H
Klucz InChI
SRNKZYRMFBGSGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)