Merck
318353
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentene-1,2-dicarboxylic anhydride
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Beilstein:
123650
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4978 (lit.)
tw
133-135 °C/10 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)C2=C1CCC2
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h1-3H2
Klucz InChI
GBBPFLCLIBNHQO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Valuable Diels-Alder dienophile, for example, in approach to the bicycloundecane system in taxanes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2281-2281 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1587-1587 (1992)