Kluczowe dokumenty
316539
1,8-Naphthosultone
98%
Synonim(y):
1-Naphthol-8-sulfonic acid sultone, 8-Hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid sultone
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
154-157 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
O=S1(=O)Oc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C10H6O3S/c11-14(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(13-14)10(7)9/h1-6H
Klucz InChI
IEIADDVJUYQKAZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?