Przejdź do
309575
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
mp
240-242 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1[C@H]2[C@@H]3C[C@H]4[C@H]5[C@@H]3[C@@H]1[C@H]5C(=O)[C@@H]24
InChI
1S/C11H10O2/c12-10-6-2-1-3-5-4(2)8(10)9(5)11(13)7(3)6/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6-,7-,8-,9-/m1/s1
InChI key
WTUFOKOJVXNYTJ-MFAOOUEMSA-N
Application
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione was used in the synthesis of 8,11-dihydroxy-pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-lactam by reacting with aqueous sodium cyanide.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)