Merck
307319
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CON(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
bp
130 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)