Merck
306088
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
97%
Synonim(y):
2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5080 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
gęstość
1.759 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
OSTIALFVJOFNPP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluorek został użyty do przygotowania 6-[4-chloro-2-(trifluorometylo)fenylo]-3-fluoro-2-metylopirydyny[1] i 4,4′-dichloro-2,2′-bis(trifluorometylo)difenylosulfonu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Sreenivasa et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 12), o3370-o3370 (2013-03-12)
In the title compound, C13H8ClF4N, the dihedral angle between the benzene and pyridine rings is 59.8 (3)°. In the crystal, mol-ecules are stacked in columns along the b axis through weak C-H⋯π inter-actions.
The preparation of a semicrystalline trifluoromethylated poly (aryl ether sulphone).
Clark JH, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 32(6), 1185-1187 (1994)