Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 187,00 zł 140,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-318-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
140,25 zł
Cena katalogowa187,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.802 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
InChI key
DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene undergoes Br-Mg-exchange reaction with i-PrMgBr in THF to yield organomagnesium compound.
Application
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene has been used in the synthesis of:
- 3-ethenyl, 3-ethynyl, 3-aryl and 3-cyclopropyl-2,4,5-trifluorobenzoic acids
- 3-bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid and 2,4,5-trifluorobenzoic acid
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 97% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 97% | assay 99% |
| solubility water: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 144 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 196 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 1.802 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.62 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.63 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?