Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł 1166,40 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.63
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4820243
Assay:
≥97.0% (AT)
Form:
solid
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
solid
optical activity
[α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].N[C@H]1CCCCNC1=O
InChI
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
LWXJCGXAYXXXRU-JEDNCBNOSA-N
Application
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride can be used to introduce caprolactam moiety during the total synthesis of bengamides, which are bioactive compounds naturally found in marine sponges.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (AT) | description ≥99.0% (AT) | description 98 atom % 15N, 99% (CP) | description ≥98.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) | assay 99% (CP) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form solid | form powder or crystals | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| optical purity enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC) | optical purity - | optical purity - | optical purity - |
| optical activity [α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O | optical activity [α]20/D −7.8±0.5°, c = 2% in H2O | optical activity [α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?