305405
Octadecyl isocyanate
≥90%
Synonim(y):
1-Isocyanatooctadecane, 1-Octadecyl isocyanate, ODI, Stearyl isocyanate, n-Octadecyl isocyanate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 154 °C)
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
172-173 °C/5 mmHg (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C19H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-19-21/h2-18H2,1H3
Klucz InChI
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- surface of cellulose nanocrystals to promote interfacial filler/matrix interactions
- poly (2-hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA) films, to investigate in vitro hemocompatibility assay using freshly drawn human whole blood
- cellulose nanocrystals (or whiskers) and microfibrillated cellulose (MFC)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup