Merck
30169
Sigma-Aldrich
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(S)-3-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
aktywność optyczna
[α]/D -6.5±1.5°, c = 1 in methanol
zanieczyszczenia
≤2.5% water
ciąg SMILES
Cl[H].O[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
VLECDMDGMKPUSK-JEDNCBNOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3