301515
N-Tritylglycine
98%
Synonim(y):
N-(Triphenylmethyl)glycine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)CNC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO2/c23-20(24)16-22-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,22H,16H2,(H,23,24)
Klucz InChI
XUXRXWLKUYPGMZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3