301450
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
96%
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
mp
212-216 °C (lit.)
fluorescencja
λex 322; λem 395 (Reaction product with acetic acid)
λex 354 nm; λem 435 nm in methanol
ciąg SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
InChI
1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- for quantitation of clofibric, bezafibric and fenofibric acids in liver by liquid chromatography
- in determination of the concentration of tripeptide glutathione by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry
- for determination of carboxylic acids in chromatographic detection
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3