Merck
299782
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(I)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
77-79 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-fluoro-3-jodo-5-nitrobenzen może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)