Merck
294160
Sigma-Aldrich
2-Methylaziridine
technical grade, 90%
Synonim(y):
Propyleneimine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.09
Beilstein:
102386
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
140 mmHg ( 25 °C)
Próba
90%
zawiera
sodium hydroxides as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4125 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CN1
InChI
1S/C3H7N/c1-3-2-4-3/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
OZDGMOYKSFPLSE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methylaziridine forms adduct with [60]fullerene, which on copolymerization with Novolac, Epon and Bisphenol A yields three dimensional polymers containing [60]fullerene with low coefficients of friction and good wear properties.
Zastosowanie
2-Methylaziridine has been used in the synthesis of:
  • new metallacycles and carbine complexes
  • polyurethanes (thermoresponsive polymer) via copolymerization with supercritical CO2
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Murugan et al.
Journal of colloid and interface science, 357(2), 354-365 (2011-03-08)
Two multiwalled carbon nanotube hybrids have been prepared: (a) multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) functionalized with amphiphilic poly(propyleneimine) dendrimer (APPI), viz. MWCNTs-APPI, and (b) silver nanoparticles (AgNPs)-deposited multiwalled carbon nanotubes functionalized with an amphiphilic poly(propyleneimine) dendrimer (MWCNTs-APPI-AgNPs). The degree of covalent
Theresa Chang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(28), 7883-7889 (2007-07-07)
The multiple monovalent binding of adamantyl-urea poly(propyleneimine) dendrimers with carboxylic acid-urea guests was investigated using molecular dynamics simulations and X-ray crystallography to better understand the structure and behavior of the dynamic multivalent complex in solution. The results from the two
Kefilwe Vanessa Mokwebo et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(10) (2018-10-12)
We report the preparation of poly (propylene imine) dendrimer (PPI) and CdTe/CdSe/ZnSe quantum dots (QDs) as a suitable platform for the development of an enzyme-based electrochemical cholesterol biosensor with enhanced analytical performance. The mercaptopropionic acid (MPA)-capped CdTe/CdSe/ZnSe QDs was synthesized
Lattice-type polymers from an adduct of [60] fullerene and 2-methylaziridine.
Nigam A, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 15, 1547-1548 (1995)
E Holmes et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part C, Pharmacology, toxicology & endocrinology, 116(2), 125-134 (1997-02-01)
The renal papillary toxin, propyleneimine (PI), was administered at 20 or 30 microliters/kg i.p. to male Sprague Dawley (SD) rats (n = 5), Fischer 344 (F344) rats (n = 4), and to multimammate desert mice (Mastomys natalensis, n = 4).