Przejdź do
516015
Methyl (S)-(−)-1-tritylaziridine-2-carboxylate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
410,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
98%
410,25 zł
Cena katalogowa547,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]23/D −88.6°, c = 1 in chloroform
mp
124-128 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1
InChI key
QGSITPKXYQEFIR-XEGCMXMBSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)