Kluczowe dokumenty
292214
3-Acetylbenzonitrile
97%
Synonim(y):
3′-Cyanoacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
98-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Acetylbenzonitrile has been used in the preparation of:
- 3-(hydroxyacetyl)benzonitrile
- 3-(1-(3-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)-4-methylphenylimino)ethyl)benzonitrile
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis and in vitro biological activity of N-(5-amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinamine derivatives.
Mohana KN and Mallesha L.
Bulgarian Chemical Communications, 43(3), 395-400 (2011)
C Y Watson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(6), 721-734 (1998-07-29)
Inhibitors of poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) inhibit repair of damaged DNA and thus potentiate radiotherapy and chemotherapy of cancer. 3-Substituted benzamides and 5-substituted isoquinolin-1-ones have been synthesised and evaluated for inhibition of PARP. Reduction of 3-(bromoacetyl)benzamide, followed by treatment with base, gave