Merck
291919
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.70
Beilstein:
3634126
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
260-265 °C (lit.)
rozpuszczalność
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N NaOH in methanol)
ciąg SMILES
Cl.COc1cc2CCNCc2cc1OC
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-6,12H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek 6,7-dimetoksy-1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny jest również określany jako heliamina. Jest to alkaloid wyizolowany z meksykańskiego cereoidu, Backebergia militaris[1].
Zastosowanie
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride has been used as starting material for the synthesis of more complex isoquinolines[2] and quinolizidines[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Glusa et al.
Die Pharmazie, 45(6), 408-410 (1990-06-01)
The synthesis of the title compounds starting from 2-Chlormethylbenzdioxan and Tetrahydroisochinolines is presented. Their actions on the platelet aggregation and the inhibition of alpha-adrenoceptors at the isolated rabbit aorta and the vas deferens of the guinea pig were investigated.
R Mata et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 69(1), 94-95 (1980-01-01)
Backebergia militaris (Andot) Bravo ex Sánchez Mejorada yielded alkaloid crystals from a fractionated ethanol extract of only 20 g of plant material. The alkaloid was identified as heliamine (6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline) hydrochloride. A second alkaloid, 3,4-dimethoxy-beta-phenethylamine hydrochloride, was crystallized after preparative TLC
Heterocycles, 34, 1857-1857 (1992)
Ken-ichi Umehara et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 37(7), 1427-1433 (2009-04-11)
(-)-N-{2-[(R)-3-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carbonyl)piperidino]ethyl}-4-fluorobenzamide (YM758), a novel "funny" If current channel (If channel) inhibitor, is developed as a treatment for stable angina and atrial fibrillation. In this study, the pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) relationship after intravenous administration of YM758 to tachycardia-induced dogs was investigated and
The effect of an isoquinoline analogue on voluntary ethanol ingestion in rats.
S Naeger et al.
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 34, 35-37 (1991-01-01)