Przejdź do
708186
α,α-Difluorophenylacetic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
237,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6F2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
237,00 zł
Cena katalogowa316,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
65-75 °C
functional group
carboxylic acid, fluoro, phenyl
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)