Merck
290386
Sigma-Aldrich
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
204-205 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cc(F)cc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h1-5H,(H,12,13)/b2-1+
Klucz InChI
MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
Kwas 3,5-difluorocynamonowy został wykorzystany w syntezie "nienaturalnych" flawonoidów i stilbenów w Escherichia coli[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yohei Katsuyama et al.
Chemistry & biology, 14(6), 613-621 (2007-06-23)
Flavonoids and stilbenes have attracted much attention as potential targets for nutraceuticals, cosmetics, and pharmaceuticals. We have developed a system for producing "unnatural" flavonoids and stilbenes in Escherichia coli. The artificial biosynthetic pathway included three steps. These included a substrate
Noah D Bronstein et al.
ACS nano, 13(4), 3839-3846 (2019-03-12)
We present a combined experimental and theoretical study of ligand-ligand cooperativity during X-type carboxylate-to-carboxylate ligand exchange reactions on PbS quantum dot surfaces. We find that the ligand dipole moment (varied through changing the substituents on the benzene ring of cinnamic