Merck
290114
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine
98%
Synonim(y):
4-Methyl-3-nitro-2-pyridone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Beilstein:
139125
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
229-232 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccnc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-7-6(9)5(4)8(10)11/h2-3H,1H3,(H,7,9)
Klucz InChI
HZCWTTHQRMHIIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano stabilność konformacyjną i analizę wibracyjną 2-hydroksy-4-metylo-3-nitropirydyny[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Balachandran V, et al.
Journal of Molecular Structure, 1013, 75-85 (2012)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with