Merck
289302
Sigma-Aldrich
Rubidium acetate
≥99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2Rb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.8% trace metals basis
Postać
solid
ciąg SMILES
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alana L Rister et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(2), 248-255 (2018-11-11)
Steroids represent an interesting class of small biomolecules due to their use as biomarkers and their status as scheduled drugs. Although the analysis of steroids is complicated by the potential for many isomers, ion mobility spectrometry (IMS) has previously shown