Merck
288861
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylacetic acid
98%
Wybierz wielkość
5 G
167,00 zł
25 G
241,00 zł
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
167,00 zł
25 G
241,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Beilstein:
2045104
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
mp
98-102 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Bromophenylacetic acid was used in the preparation of 3-bromophenylacetaldehyde by di-isobutyl aluminum hydride (DIBAL) reduction[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James R Davies et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7305-7316 (2005-08-27)
[structure: see text] Various approaches to the indole bis-oxazole fragment of the marine secondary metabolite diazonamide A are described, all of which feature dirhodium(II)-catalyzed reactions of diazocarbonyl compounds in key steps. Thus, 3-bromophenylacetaldehyde is converted into an alpha-diazo-beta-ketoester, dirhodium(II)-catalyzed reaction