Merck
288829
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.567 (lit.)
tw
142-145 °C/20 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Ethoxybenzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter