Merck
288268
Sigma-Aldrich
Tetramethylphosphonium bromide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4P(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.02
Beilstein:
3982025
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
[Br-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yao Nian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(14), 7635-7644 (2019-03-27)
Theoretical prediction of catalytic performance is crucial for the rational design of novel catalysts. In this study, density functional theory (DFT) simulations were carried out to predict the catalytic performance of four ionic liquids (ILs) used as novel non-metal catalysts