Merck
287814
Sigma-Aldrich
Martius Yellow sodium salt monohydrate
new
98%
Synonim(y):
2,4-Dinitro-1-naphthol sodium salt, Manchester Yellow
About This Item
Wzór liniowy:
(O2N)2C10H5ONa·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
98%
Formularz
powder
rozpuszczalność
methanol: 0.1%
λmaks.
432 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O5.Na.H2O/c13-10-7-4-2-1-3-6(7)8(11(14)15)5-9(10)12(16)17;;/h1-5,13H;;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
RLGNEISTZRRZND-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)