Merck
283681
Sigma-Aldrich
Diisopropoxymethylborane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHO]2BCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
bp
105-107 °C/751 mmHg (lit.)
gęstość
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C7H17BO2/c1-6(2)9-8(5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3
Klucz InChI
BHOFOFKBMGVFSG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.
Reactant for:
  • Preparation of alkylborate compounds containing imidazolyl functional groups
  • Nickel complexes of monoanionic tripodal ligands (carboxylate shift from nickel to boron)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)