Merck
283177
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzal bromide
97%
Synonim(y):
1-(Dibromomethyl)-3-fluorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CHBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.587 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.915 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(c1)C(Br)Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)