Merck
28270
Sigma-Aldrich
Curing Agent C
≥95.0% (NT)
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic acid morpholine salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3S · C4H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.32
Beilstein:
4042738
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (NT)
mp
123-126 °C
ciąg SMILES
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
Klucz InChI
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Effective additive to reduce checking during hardening of paint films.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)