Merck
279552
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-ethylphenol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(C2H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
45-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CCc1cc(O)ccc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9/h3-5,10H,2H2,1H3
Klucz InChI
DVKVZPIRWWREJC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chloro-3-etylofenol jest antagonistą receptora ryanodynowego i jest powszechnie stosowany jako narzędzie badawcze i odczynnik diagnostyczny w hipertermii złośliwej[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Zeng et al.
British journal of pharmacology, 171(5), 1250-1259 (2014-03-29)
Depletion of the Ca(2+) store by ryanodine receptor (RyR) agonists induces store-operated Ca(2+) entry (SOCE). 4-Chloro-3-ethylphenol (4-CEP) and 4-chloro-m-cresol (4-CmC) are RyR agonists commonly used as research tools and diagnostic reagents for malignant hyperthermia. Here, we investigated the effects of
Francisco H Andrade et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 46(12), 4541-4547 (2005-11-24)
The ultrafast extraocular muscles necessitate tight regulation of free cytosolic Ca2+ concentration ([Ca2+]i). Mitochondrial Ca2+ influx may be fast enough for this role. In the present study, three hypotheses were tested: (1) Mitochondrial Ca2+ uptake regulates [Ca2+]i and production of
M U Gerbershagen et al.
European journal of anaesthesiology, 19(2), 135-140 (2002-05-10)
The in vitro contracture test with halothane and caffeine is the current gold standard for diagnosis of malignant hyperthermia. This test has a sensitivity of 99.0% but a specificity of only 93.6%. Therefore, an alternative drug is desirable which distinguishes
A M Low et al.
British journal of pharmacology, 122(3), 504-510 (1997-11-14)
1. Recently, 4-chloro-3-ethyl phenol (CEP) has been shown to cause the release of internally stored Ca2+ apparently through ryanodine-sensitive Ca2+ channels, in fractionated skeletal muscle terminal cisternae and in a variety of non-excitable cell types. Its action on smooth muscle
M U Gerbershagen et al.
Anasthesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie : AINS, 39(2), 81-86 (2004-02-10)
The diagnosis of malignant hyperthermia is currently performed with the in-vitro contracture test (IVCT) with halothane and caffeine. This test has a sensitivity of 99.0 % but only a specificity of 93.6 %. A cumulative IVCT with 4-chloro-3-ethyl-phenole (CEP) has