Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 772,00 zł 579,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
Cena katalogowa772,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥94%
form
liquid
impurities
1-3% methyl alcohol
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥94% | description 97% | description targeting mouse Ptms |
| form liquid | form liquid | form lyophilized powder |
| assay ≥94% | assay 97% | assay - |
| density 1.062 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.062 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.468 (lit.) | refractive index n20/D 1.468 (lit.) | refractive index - |
| bp 233 °C (lit.) | bp 233 °C (lit.) | bp - |
| impurities 1-3% methyl alcohol | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethoxyphenylsilane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Narządy docelowe
Bladder, Eyes,Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?