Merck
279498
Sigma-Aldrich
1-Propyl-4-piperidone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-5-9-6-3-8(10)4-7-9/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
YGDZKYYCJUNORF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Propylo-4-piperydon został użyty do przygotowania 9-[2-(2-metylo-5-pirydylo)-etylo]-3-propylo-1,2,3,4-tetrahydro-γ-karboliny1.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 1, 3, 6-substituted 9-pyridylethyl-1, 2, 3, 4-tetrahydro-?-carbolines.
Kost AN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 1(7), 389-392 (1967)