Merck
277487
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydro-3-furanone
98%
Synonim(y):
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
Wybierz wielkość
5 G
70,70 zł
70,70 zł
Cena katalogowa101,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
70,70 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
1341334
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
70,70 zł
Cena katalogowa101,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
ciąg SMILES
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-metylotetrahydro-3-furanon został wykorzystany jako cząsteczka hamująca quorum sensing w celu zbadania jego wpływu na wzrost i tworzenie biofilmu u Hafnia alvei[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eliseth Souza Viana et al.
Biological research, 42(4), 427-436 (2010-02-09)
The objective of this study was to detect the presence of acyl homoserine lactones (AHLs), signal molecules of the quorum sensing system in biofilm formed by Hafnia alvei strains. It also evaluated the effect of synthetic quorum sensing inhibitors in