Merck
277193
Sigma-Aldrich
Barium carbonate-13C
98 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Ba13CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.33
Beilstein:
4826209
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
811 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
Klucz InChI
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)