Merck
276308
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylbenzene
97%
Synonim(y):
2-Chloro-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Suzuki coupling reaction of 2-chloro-1,3-dimethylbenzene with arylboronic acids has been investigated[1]. 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction to afford 2,6-dimethyl benzonitrile[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A practical heterogeneous catalyst for the Suzuki, Sonogashira, and Stille coupling reactions of unreactive aryl chlorides.
Myung-Jong Jin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1119-1122 (2010-01-01)
A new palladium catalyst system for the cyanation of aryl chlorides with K4[Fe(CN)6].
Schareina T, et al.
Tetrahedron Letters, 48(7), 1087-1090 (2007)